Learn More
Cytiva ETFE-Kapillarschlauch
Artikelnummer. 10722667 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
2 m
3 m
Innendurchmesser (metrisch):
0.75 mm
0.8 mm
1 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gesamtlänge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) unitSize
10722667 3 m 1 mm 1 Stück
10794662 2 m 0.8 mm 1 Stück
11525734 2 m 0.75 mm 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10722667 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 18114238
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00 CHF
    97.71 CHF / 1 Stück
    Sparen 3.29 CHF
    3% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit ÄKTA-Chromatographiesystemen. Cytiva ETFE-Kapillarschläuche sind in verschiedenen Größen erhältlich.
Ethylenetetra-Fluorethylen (ETFE)-Schläuche für die kontrollierte Abgabe von Flüssigkeiten in Chromatographiesystemen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit ÄKTA Chromatographiesysteme
Typ Kapillarschlauch
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1/16 in.
Innendurchmesser (metrisch) 1 mm
Außendurchmesser (metrisch) 1.59 mm
Gesamtlänge (metrisch) 3 m
Material ETFE