missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ETFB 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Marke: Abnova H00002109-T01.100uL
Additional Details : Weight : 0.00010kg
Beschreibung
Western Blotting
Spezifikation
Western Blot | |
ETFB 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) | |
27.8 | |
pCMV-ETFB full-length | |
100 μL | |
Human |
293T | |
NM_001985.2 | |
6.8 | |
Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-ETFB antibody (H00002109-B01) by western blotting | |
1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- 100UL ETFB 293T Cell Transient Overexpression Lysa
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Mercaptoethanol