Learn More
Abnova™ ETF1 (Human) Recombinant Protein
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Beschreibung
- Sequence: TEEEKILYLTPEQEKDKSHFTDKETGQEHELIESMPLLEWFANNYKKFGATLEIVTDKSQEGSQFVKGFGGIGGILRYRVDFQGMEYQGGDDEFFDLDDY
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_004721.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 2107 |
| Name | eukaryotic translation termination factor 1 |
| Vorbereitungsmethode | Wheat germ expression system |
| Qualitätskontrollen | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Menge | 25 μg |
| Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Gen-Alias | D5S1995, ERF, ERF1, MGC111066, RF1, SUP45L1, TB3-1 |
| Gensymbol | ETF1 |
| Spezies | Wheat Germ (in vitro) |
| Mehr anzeigen |