missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ETEA Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-68916
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ETEA Polyclonal antibody specifically detects ETEA in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| ETEA | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| B17.2L, ETEAFAS-associated factor 2, expressed in T-cells and eosinophils in atopic dermatitis, Fas associated factor family member 2, KIAA0887UBX domain protein 3B, MMTN, NDUNDUFA12L, UBX domain containing 8, UBX domain-containing protein 3B, UBX domain-containing protein 8, UBXD8, UBXN3BProtein ETEA | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: EGYRVSQALRENTYPFLAMIMLKDRRMTVVGRLEGLIQPDDLINQLTFIMDANQTYLVSERLEREERNQTQVL | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 23197 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur