Learn More
Estrone, LoGiCal
Artikelnummer. 30458898
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458898 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30458898 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0282.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Estrone
CAS 53-16-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Estrone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C18 H22 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one, Estrone, Estrogens conjugated Imp. I (EP), Estradiol Hemihydrate Imp. A (EP), Estriol Imp. B (EP), Ethinylestradiol Imp. C (EP), Estradiol Imp. A (EP), (+)-Estrone, (8R,9S,13S,14S)-3-Hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,13,14,15,16-decahydro-17H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one, 1,3,5(10)-Estratrien-3-ol-17-one, 3-Hydroxy-17-keto-estra-1,3,5-triene, 3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-triene-17-one, 3-Hydroxyoestra-1,3,5(10)-trien-17-one, Aquacrine, Crinovaryl, Cristallovar, Crystogen, Destrone, Disynformon, Endofolliculina, Estron, Estrovarin, Estrugenone, Estrusol, Femestrone Inj., Femestrone injection, Femidyn, Fermidyn, Folikrin, Folipex, Folisan, Follestrine, Follestrol, Follicular hormone, Folliculin, Folliculin (steroid), Folliculinum, Follicunodis, Follidrin, Glandubolin, Hiestrone, Hormofollin, Hormovarine, Kestrone, Ketodestrin, Ketohydroxyestrin, Kolpon, Menagen, Menformon, NSC 9699, Oestrin, Oestroform, Oestrone, Oestroperos, Ovifollin, Perlatan, Solliculin, Theelin, Thelestrin, Thelykinin, Thynestron, Tokokin, Unden, WAY 164397, Wynestron, Delta1,3,5(10)-Estratrien-3-ol-17-one, Estradiol Hemihydrate Impurity A, Estriol Impurity B, Estrogens conjugated Impurity I, Ethinylestradiol Impurity C, Estradiol Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,18+/m1/s1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O
IUPAC-Name (8R,9S,13S,14S)-3-Hydroxy-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 270.37
Menge 10 mg
Formelmasse 270,162 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.