Learn More
Invitrogen™ Estrone Competitive ELISA Kit
Artikelnummer. 15895843
Change view
Click to view available options
Menge:
10 × 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
96 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15895843 96 Tests 96 Stück
17835117 10 × 96 Tests 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15895843 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EIA17E1
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Assay-Puffer, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Plattenabdeckungen und chargenspezifisches technisches Datenblatt.
ELISA
The Multispecies Estrone ELISA quantitates estrone in fecal extracts,urine,and tissue culture media.
Principle of the method The Estrone Competitive ELISA research-use-only kit is designed to quantitatively measure estrone present in extracted dried fecal samples,urine,and tissue culture media samples. The kit is unique as it measures both non-conjugated estrone,estrone-3-sulfate,and estrone 3-glucuronide in urine and fecal samples with almost equal affinity,allowing for non-invasive testing of this steroid. An estrone standard is provided to generate a standard curve for the assay and all samples should be read off the standard curve. Standards or diluted samples are pipetted into a clear microtiter plate coated with an antibody to capture rabbit antibodies. An estrone-peroxidase conjugate is added to the standards and samples in the wells. The binding reaction is initiated by the addition of a polyclonal antibody to estrone to each well. After a 2-hour incubation the plate is washed and substrate is added. The substrate reacts with the bound estrone-peroxidase conjugate. After a short incubation,the reaction is stopped and the intensity of the generated color is detected in a microtiter plate reader capable of measuring at 450 nm.
Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity,specificity,precision,and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Estron ist ein aromatisiertes C18-Steroid mit einer 3-Hydroxygruppe und einem 17-Keton und das häufigste Estrogen in Säugetieren. Es wird direkt aus Androstenedion oder über Estradiol aus Testosteron umgewandelt. Beim Menschen wird es hauptsächlich von zyklisch aktiven Eierstöcken, der Plazenta und dem Fettgewebe von Männern und postmenopausalen Frauen produziert. Therapeutisches Estron ist die synthetische Form eines natürlich vorkommenden Estrogenestrons. Estron diffundiert durch die Zellmembran und bindet und aktiviert anschließend den nukleären Östrogenrezeptor, der sich im Reproduktionstrakt, in der Brust, der Hypophyse, im Hypothalamus, in der Leber und im Knochen befindet. Der aktivierte Hormon-Rezeptor-Komplex wird in den Zellkern translokalisiert, wo er an das Östrogenreaktionselement auf der DNA bindet und die Transkription von Zielgenen fördert, die an der Funktionsweise des weiblichen Fortpflanzungssystems und sekundären Geschlechtsmerkmalen beteiligt sind. Estron erhöht die hepatische Synthese von Sexualhormon-bindendem Globulin (SHBG), Schilddrüse-bindendem Globulin (TBG) und anderen Serumproteinen und unterdrückt die Freisetzung von Follikel-stimulierendem Hormon (FSH) und luteinisierendem Hormon (LH) aus der vorderen Hypophyse. [National Center for Biotechnology Information. PubChem Compound Database; CID=5870].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Bereich 31.25 bis 2000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 22,4 pg/mL
Beschreibung Kompetitive ELISA-Kits
Assay Multiplex-Assay auf der Luminex Plattform
Konjugat HRP
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Steroidhormon
Probentyp Stuhlextrakt, Überstand, Urin
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Aktivitäts-Assays, Proteinbiologie, Reproduktive Biologie, Entzündungen, Oxidativer Stress, Metabolismus, Zellsignalweiterleitung, Epigenetik, Hämatologie, DNA-Schaden, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Steroid-Hormon-Nachweis
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Interassay-VK 5.5 %
Intraassay-VK 4.7 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, HRP-konjugierter Nachweisantikörper., HRP-konjugierter Nachweisantikörper., Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Reproduktive Biologie
Probenvolumen Stuhlextrakt, 50 μl; Überstand, 50 μl; Urin, 12,5 μl
Lagerungsbedingungen -20 °C
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 2 h 30 min