Learn More
Estriol 1,0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Beschreibung
Estriol 1,0 mg/ml in Methanol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Estriol |
| CAS | 50-27-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Estriol |
| Versandbedingung | Eispackung (-20 °C) |
| Summenformel | C18 H24 O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Estriol, Aacifemine, Colpogyn, Destriol, Estratriol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21 H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12 CC[C@H]3 [C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1 C[C@@H](O)[C@@H]2 O |
| IUPAC-Name | (8R,9S,13S,14S,16R,17R)-13-Methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3,16,17-triol |
| Mehr anzeigen |