missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Estramustin-Phosphat-Natrium

Artikelnummer. p-7214791 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17281156

Marke: Thermo Scientific Chemicals 466740010

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 52205-73-9
Summenformel C23H30Cl2NNa2O6P

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Estramustin-Phosphat-Natrium
Menge 1 g
Löslichkeit Löslichkeit in wässriger Lösung: 50 g/l
Formelmasse 564,35
InChI-Schlüssel IIUMCNJTGSMNRO-VVSKJQCTSA-L
SMILES [Na+].[Na+].C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(OC(=O)N(CCCl)CCCl)=CC=C34)[C@@H]1CC[C@@H]2OP([O-])([O-])=O
IUPAC-Name disodium (1S,3aS,3bR,9bS,11aS)-7-{[bis(2-chloroethyl)carbamoyl]oxy}-11a-methyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl phosphate
Molekulargewicht (g/mol) 564.35
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt