Learn More
Thermo Scientific Chemicals Estramustin-Phosphat-Natrium
Artikelnummer. 17291156 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 17291156
Marke: Thermo Scientific Chemicals 466742500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52205-73-9
Summenformel C23H30Cl2NNa2O6P
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Estramustin-Phosphat-Natrium
Menge 250 mg
Löslichkeit Löslichkeit in wässriger Lösung: 50 g/l
Formelmasse 564,35
InChI-Schlüssel IIUMCNJTGSMNRO-VVSKJQCTSA-L
SMILES [Na+].[Na+].C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(OC(=O)N(CCCl)CCCl)=CC=C34)[C@@H]1CC[C@@H]2OP([O-])([O-])=O
IUPAC-Name disodium (1S,3aS,3bR,9bS,11aS)-7-{[bis(2-chloroethyl)carbamoyl]oxy}-11a-methyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl phosphate
Molekulargewicht (g/mol) 564.35
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.