Learn More
Estragol, Mikromol™
Artikelnummer. 17951976
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17951976 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17951976 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0164.02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Estragol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Estragole
CAS 140-67-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Estragole
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H12 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Estragole, Benzene, 1-methoxy-4-(2-propen-1-yl)-, Anisole, p-allyl- (8CI), Benzene, 1-methoxy-4-(2-propenyl)- (9CI), Estragole (6CI), Ether, p-allylphenyl methyl (7CI), 1-Allyl-4-methoxybenzene, 1-Methoxy-4-(2-propen-1-yl)benzene, 1-Methoxy-4-(2-propenyl)benzene, 3-(4-Methoxyphenyl)-1-propene, 3-(4-Methoxyphenyl)propene, 3-(p-Methoxyphenyl)-1-propene, 3-(p-Methoxyphenyl)propene, 4-Allylanisole, 4-Allylmethoxybenzene, 4-Methoxyallylbenzene, AUSTL 21320, Chavicol methyl ether, Chavicol, O-methyl-, Chavicol, methyl-, Esdragol, Esdragole, Esdragon, Esteragol, Estragenole, Estragol, Isoanethole, Methyl chavicol, NSC 404113, O-Methylchavicol, p-Allylanisole, p-Allylphenyl methyl ether, p-Methoxyallylbenzene
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3,5-8H,1,4H2,2H3
SMILES COc1ccc(CC=C)cc1
IUPAC-Name 1-Methoxy-4-prop-2-enylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 148.2
Menge 100 mg
Formelmasse 148,0888 g/mol