Learn More
β-Estradiol, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11488020 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11488020 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11488020 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02101656.2
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
  • β-Estradiol wird zur Untersuchung der Zelldifferenzierung und -transformation (Tumorigenität) verwendet.
  • Die Pharmakologie und die HPLC-Bestimmung von β-Estradiol in Plasma und Urin wurden beschrieben.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material β-ESTRADIOL
CAS 50-28-2
Schmelzpunkt 173 °C bis 179 °C
Farbe Weiß
Summenformel C18H24O2
Strukturformel C18H24O2
MDL-Nummer MFCD00003693
Menge 250 mg
Synonym estradiol, beta-estradiol, 17beta-estradiol, oestradiol, dihydrofolliculin, estrace, ovocyclin, progynon, dihydrotheelin, dihydroxyestrin
Löslichkeitsinformationen Fast unlöslich in Wasser (50 mg/ml klare, farblose Lösung). Gut löslich in Alkohol; löslich in Aceton, Dioxan und anderen organischen Lösungsmitteln; Lösungen von festen Alkalihydroxiden; sparsam in pflanzlichen Ölen; löslich in Methanol: CHCl3 (1:1)
InChI-Schlüssel VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
SMILES CC12CCC3C(C1CCC2O)CCC4=C3C=CC(=C4)O
IUPAC-Name (8R,9S,13S,14S,17S)-13-Methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3,17-diol
Molekulargewicht (g/mol) 272.388
PubChem CID 5757
ChEBI CHEBI:16469
Formelmasse 272.39
Physikalische Form Pulver