Learn More
Estradiolbenzoat, Mikromol™
Artikelnummer. 18082510
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18082510 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18082510 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0301.00
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Estradiolbenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Estradiol Benzoate
CAS 50-50-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Estradiol Benzoate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C25 H28 O3
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym Estradiol Benzoate, Estradiol 3-benzoate, Agofollin, Agofollin Depot, Benovocylin, Benzhormovarine, Benzo-Gynoestryl, Benzoestrofol, Benzofoline, Benztrone, Cidirol, De Graafina, Diffollisterol, Difolliculine, Dimenformon benzoate, Diogyn B, Eston B, Estradiol benzoate, Estradiol monobenzoate, Estrogin, Femestrone, Folone, Graafina, Gynecormone, Gynformone, Hidroestron, Hormogynon, Mesalin, NSC 9566, Oestroform [BDH], Ovahormon benzoate, Ovasterol B, Ovocyclin Benzoate, Ovocyclin M, Ovocyclin MB, Pelanin benzoate, Primogyn B, Primogyn B oleosum, Progynon B, Progynon benzoate, Recthormone Oestradiol, Solestro, Unistradiol, (17beta)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol 3-benzoate, 1,3,5(10)-Estratriene-3,17beta-diol 3-benzoate, 17beta-Estradiol 3-benzoate, 17beta-Estradiol benzoate, 3-Benzoyloxy-17beta-hydroxyestra-1,3,5(10)-triene, beta-Estradiol 3-benzoate, beta-Estradiol benzoate
InChI-Formel InChI=1S/C25H28O3/c1-25-14-13-20-19-10-8-18(28-24(27)16-5-3-2-4-6-16)15-17(19)7-9-21(20)22(25)11-12-23(25)26/h2-6,8,10,15,20-23,26H,7,9,11-14H2,1H3/t20-,21-,22+,23+,25+/m1/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OC(=O)c5ccccc5)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
IUPAC-Name [(8R,9S,13S,14S,17S)-17-Hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl]benzoat
Molekulargewicht (g/mol) 376.49
Menge 500 mg
Formelmasse 376.2038 g/mol