missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Estradiolbenzoat, LoGiCal

Artikelnummer. 30458268
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30458268 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30458268 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0301.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Estradiol Benzoate
CAS 50-50-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Estradiol Benzoate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C25 H28 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Estradiol Benzoate, Estradiol 3-benzoate, Agofollin, Agofollin Depot, Benovocylin, Benzhormovarine, Benzo-Gynoestryl, Benzoestrofol, Benzofoline, Benztrone, Cidirol, De Graafina, Diffollisterol, Difolliculine, Dimenformon benzoate, Diogyn B, Eston B, Estradiol benzoate, Estradiol monobenzoate, Estrogin, Femestrone, Folone, Graafina, Gynecormone, Gynformone, Hidroestron, Hormogynon, Mesalin, NSC 9566, Oestroform [BDH], Ovahormon benzoate, Ovasterol B, Ovocyclin Benzoate, Ovocyclin M, Ovocyclin MB, Pelanin benzoate, Primogyn B, Primogyn B oleosum, Progynon B, Progynon benzoate, Recthormone Oestradiol, Solestro, Unistradiol, (17beta)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol 3-benzoate, 1,3,5(10)-Estratriene-3,17beta-diol 3-benzoate, 17beta-Estradiol 3-benzoate, 17beta-Estradiol benzoate, 3-Benzoyloxy-17beta-hydroxyestra-1,3,5(10)-triene, beta-Estradiol 3-benzoate, beta-Estradiol benzoate
InChI-Formel InChI=1S/C25H28O3/c1-25-14-13-20-19-10-8-18(28-24(27)16-5-3-2-4-6-16)15-17(19)7-9-21(20)22(25)11-12-23(25)26/h2-6,8,10,15,20-23,26H,7,9,11-14H2,1H3/t20-,21-,22+,23+,25+/m1/s1
Lösungstyp Neat
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OC(=O)c5ccccc5)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
IUPAC-Name [(8R,9S,13S,14S,17S)-17-Hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl]benzoat
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 376.49
Menge 10 mg
Formelmasse 376.2038 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.