missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

β-Estradiol-3-Benzoat, 99,7%, MP Biomedicals™

Artikelnummer. 11405991 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11405991 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11405991 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219041105

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Wurde in einer Studie zum allgemeinen Steroidstoffwechsel und zur Steroideliminierung verwendet und diente als Grundlage für das Anabolika-Screening bei Sportlern.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material β-Estradiol-3-Benzoate
CAS 50-50-0
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99.7%
Summenformel C25H28O3
MDL-Nummer MFCD00003692
Menge 5 g
Synonym estradiol benzoate, estradiol monobenzoate, benzhormovarine, benzoestrofol, benovocylin, benzofoline, follidrin, ovasterol-b, benzo-gynoestryl, primogyn b
InChI-Schlüssel UYIFTLBWAOGQBI-BZDYCCQFSA-N
SMILES CC12CCC3C(C1CCC2O)CCC4=C3C=CC(=C4)OC(=O)C5=CC=CC=C5
IUPAC-Name [(8R,9S,13S,14S,17S)-17-Hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl]benzoat
Molekulargewicht (g/mol) 376.496
PubChem CID 222757
ChEBI CHEBI:77006
Formelmasse 376.5
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.