Learn More
Gibco™ Essential 8™ Adaptation Kit
Artikelnummer. 15400994 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15400994 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15400994 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A25935
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Essential 8 Adaptation Kit
Das Essential 8™ Adaptationskit enthält Essential 8™ Medium und rekombinantes humanes Laminin 521 (rhLaminin-521) für ein optimales Überleben während des Übergangs von Feeder-abhängiger zur Feeder-freien Kultur. rhLaminin-521 fördert nachweislich das zelluläre Überleben unter belastenden Bedingungen in Abwesenheit von niedermolekularen Inhibitoren. Zudem unterstützt rhLaminin-521 nachweislich das Wachstum von PSCs für > 20 Passagen ohne jegliche Anzeichen von karyotypischen Anomalien und erhält die Fähigkeit von PSCs zur Differenzierung in alle drei Keimbahn-Linien. rhLaminin-521 kann auch separat erworben werden.
Das Essential 8 Adaptationskit ist:
  • Robust: Überführung von Zellen zwischen Feeder-abhängigen und Feeder-freien Kultursystemen mit minimalem Aufwand
  • Physiologisch relevant: Zellexpansion mit minimaler Differenzierung
  • Skalierbar: passiert Stammzelllinien als einzelne Zellen ohne Auswirkung auf die genetische Stabilität
    Problemloser Übergang
    Bei Verwendung mit Essential 8 Medium bietet rhLaminin-521 eine robuste Kulturmatrix, die eine pluripotente Stammzellanhaftung und -expansion beim Übergang von Feeder-abhängigen Kultursystemen unterstützt.
    Zuverlässige Erweiterung
    rhLaminin-521 wird in Blastozysten exprimiert und bietet daher eine Umgebung, die die menschliche Stammzellnische imitiert.
    Einfache Skalierung
    rhLaminin-521 fördert den sicheren Erhalt pluripotenter Stammzellen als einzelne Zellen, wenn keine ROCK-Inhibitoren vorhanden sind.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Zelltyp Pluripotente Stammzellen
    Klassifikation Xeno-Free
    Produkttyp Stammzellen-Adaptationskit
    Produktlinie Essential 8
    Menge 1 Kit
    Versandbedingung Supplement und Matrix – Trockeneis, Basal – Umgebungstemperatur
    Inhalt und Lagerung • 100 µg rhLaminin-521, bei -10 bis -30 °C lichtgeschützt lagern
    • 500 ml Basalmedium, bei 2 bis 8 °C lichtgeschützt lagern
    • 10 ml Supplement, bei -5 bis -20 °C lichtgeschützt lagern
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.