Learn More
ESRRB Mouse anti-Human, Clone: 3E10C1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen ESRRB
Klon 3E10C1
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16849045
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
66818-1-IG-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16839045
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
66818-1-IG-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ESRRB (steroid hormone receptor ERR2) plays a role in maintaice of self-renewal and pluripotency of embryonic and trophoblast stem cells through different signaling pathways including FGF signaling pathway and Wnt signaling pathways. Upon FGF signaling pathway activation ESRRB interacts with KDM1A by directly binding to enhancer sites of ELF5 and EOMES and activates their transcription leading to self-renewal of trophoblast stem cells. ESSRB also regulates expression of multiple rod-specific genes and is required for survial of this cell type. Defects in the gene can cause deafness, autosomal recessive, 35 (DFNB35).
Spezifikation
Spezifikation
ESRRB
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
DFNB35, ERR2, ERRb, ERRbeta, ERRbeta 2, ESRL2, ESRRB, ESRRB protein, estrogen related receptor beta, NR3B2
ESRRB
IgG1
Protein G
Antibody
3E10C1
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
O95718
2103
ESRRB Fusion Protein Ag18626
Primary
-20°C
ESRRB