Learn More
Esprocarb 100 μg/ml in Aceton, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325822
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30325822 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30325822 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREXA13212000AC
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Esprocarb
CAS 85785-20-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Esprocarb
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C15 H23 N O S
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
InChI-Formel InChI=1S/C15H23NOS/c1-5-16(13(4)12(2)3)15(17)18-11-14-9-7-6-8-10-14/h6-10,12-13H,5,11H2,1-4H3
Lösungstyp Single Solution
SMILES CCN(C(C)C(C)C)C(=O)SCc1ccccc1
IUPAC-Name S-Benzyl-N-ethyl-N-(3-methylbutan-2-yl)carbamothioat
Solvent or Matrix Acetone
Industry Type Environmental Testing
Molekulargewicht (g/mol) 265.41
Menge 1 mL
Formelmasse 265.15 g/mol