Learn More
Thermo Scientific Chemicals Esmololhydrochlorid
Artikelnummer. 15872484 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15872484 25 g 25 Gramm
15862484 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15872484 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 462460250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81161-17-3
Summenformel C16H26ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 331.84
InChI-Schlüssel GEKNCWBANDDJJL-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name Methyl 3-(4-{2-Hydroxy-3-[(Propan-2-yl)amino]Propoxy}Phenyl)Propanoat-Hydrochlorid
SMILES Cl.COC(=O)CCC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Esmolol hydrochloride
Schmelzpunkt 86.0°C to 92.0°C
Menge 25 g
Formelmasse 331.83