Learn More
Esmolol Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Esmolol Hydrochloride |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H25NO4.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-21-15-7-4-13(5-8-15)6-9-16(19)20-3;/h4-5,7-8,12,14,17-18H,6,9-11H2,1-3H3;1H |
| Formelmasse | 331.155 |
| Reinheit (%) | >95% |