Learn More
Eslicarbazepinacetat, Mikromol™
Beschreibung
Eslicarbazepinacetat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Eslicarbazepine Acetate |
| CAS | 236395-14-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Eslicarbazepine Acetate |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C17 H16 N2 O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | (10S)-10-(Acetyloxy)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (S)-(-)-10-Acetoxy-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (S)-(-)-10-Acetoxy-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide, (S)-10-Acetoxy-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, BIA 2-093, Eslicarbazepine acetate, Exelief, Sep 0002093 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H16N2O3/c1-11(20)22-16-10-12-6-2-4-8-14(12)19(17(18)21)15-9-5-3-7-13(15)16/h2-9,16H,10H2,1H3,(H2,18,21)/t16-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@H]1Cc2ccccc2N(C(=O)N)c3ccccc13 |
| IUPAC-Name | [(5S)-11-Carbamoyl-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-5-yl]acetat |
| Mehr anzeigen |