Learn More
Heathrow Scientific™ eShield™ Sterile Abdeckungen
Artikelnummer. 30804791 Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Smartphone
Tablette
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte)
30804791 Tablette
30804783 Smartphone
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30804791 Lieferant Heathrow Scientific™ Lieferanten-Nr. EC2300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    283.00 CHF
    266.79 CHF / 25 Stück
    Sparen 16.21 CHF
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sparen Sie Zeit und Geld, indem Sie in Echtzeit auf wichtige Programme und Daten zuzugreifen – sicher in einem sterilen Feld
  • Sterile Abdeckung für Smartphones
  • Hergestellt aus ultraklarem Polyethylen für klare Fotos und mit Handschuhen kompatibel mit Touchscreen
  • Schützt die sterile Umgebung vor Schadstoffen auf Handgeräten
  • Lässt die aseptische Technik leicht aufnehmen
Recommended Storage
General Warehouse Storage - Keep out of direct sunlight
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Zertifizierung/Konformität FDA Approved 510 (K) K141438; ASTM F1671
Verschlusstyp Self-adhesive
Farbe Clear
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Geräte) Tablette
Material Polyethylenfilm
Sterilität Steril
Abmessungen (L x B) 22,9 x 35,6 cm (9 x 14 in.)
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (angloamerikanisch) 14 in.
Produkttyp Cleanroom Bags
Länge (metrisch) 22.86 cm
Breite (metrisch) 35.56 cm