Learn More
Heathrow Scientific eShield™ Sterile Covers
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30804783 Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Smart Phone
Tablet
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte)
30804783 Smart Phone
30804791 Tablet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30804783 Lieferant Heathrow Scientific Lieferanten-Nr. EC2100
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Save time and money by accessing vital programs and data in real time, safely within a sterile field
  • Schützt sterile Umwelt vor Schadstoffen auf Geräten
  • Ultraklare Polyethylenfolie für klare Fotos
  • Touchscreen-kompatibel, selbst mit doppelten Handschuhen
  • Ermöglicht die Nutzung von Daten und Apps in einer sterilen Umgebung, ohne dass der Handschuh neu angezogen werden muss
  • Fall 25
  • Sterile Laufzeit: 5 Jahre
Recommended Storage
General Warehouse Storage - Keep out of direct sunlight
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Smart Phone
Material Polyethylenfilm
Sterilität Steril
Abmessungen (L x B) 22,9 x 35,6 cm (9 x 14 in.)