Learn More
Heathrow Scientific eShield™ Selbstreinigende Hüllen, Tablet
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30804794 Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
8 in.
10 in.
12 in.
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch)
30804794 12 in.
30804790 8 in.
30804787 10 in.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30804794 Lieferant Heathrow Scientific Lieferanten-Nr. EC3330
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schützen Sie Ihr Gerät, bleiben Sie keimfrei
eShield™ Stay-Clean-Schutzhüllen bieten eine zuverlässige Keimbarriere für Tablets in nicht sterilen Umgebungen und reduzieren so das Risiko von Kreuzkontaminationen bei gleichzeitiger Erhaltung der vollen Gerätefunktionalität.
  • Zur Verwendung mit Tabletten
  • Reißfester Barriereschutz
  • Verringert Kreuzkontamination
  • Sauberes, klares, FDA-zugelassenes Material
  • Einweg-Lösung, für den Einmalgebrauch
  • Berührungsempfindlich, auch mit doppelten Handschuhen.
  • Einfacher, sicherer Selbstklebeverschluss
  • Anpassbar für optimalen Sitz und bessere Touchscreen-Leistung
Vorsicht:
  • Unsteril. Nicht zur Anwendung in einem sterilen Umfeld.
  • Zur Verwendung in Krankenhäusern, Zahnarztpraxen, Notaufnahmen, OSHA-Einrichtungen, medizinischen Einrichtungen, Tierkliniken, Gastronomiebetrieben, Bauunternehmen, Industrieanlagen oder anderen unordentlichen oder kontaminierten Umgebungen.
  • Nicht tauchfähig. Nicht wiederverwenden.
Warnung:
  • Die Abdeckung begrenzt den Luftstrom zum Gerät.
  • Manche Geräte benötigen zur Kühlung einen erheblichen Luftstrom. Vor längerer Nutzung sollte sichergestellt werden, dass das Gerät in der Stay-Clean-Schutzhülle nicht überhitzt.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Verschlusstyp Selbstklebend
Farbe Klar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material LDPE
Sterilität Nicht steril
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Produkttyp Maßgefertigte Abdeckung
Länge (metrisch) 30.5 cm
Breite (metrisch) 22.9 cm