Learn More
Notrax ESD Common Grounding Cord
Click to view available options
Anschlusstypen:
Ringstecker
Steckbuchse
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Spezielles ESD-Zubehör für einen statisch freien Arbeitsplatz und zum Schutz von Mitarbeitern und empfindlichen elektrischen Geräten
- Dieses Zubehör verwenden, um Tischarbeitsfläche, Mitarbeiter und leitendes Material mit einem gemeinsamen Erdungspunkt zu verbinden
- Dadurch wird ein Ausgleich zwischen allen Gegenständen und dem Personal geschaffen, um sicherzustellen, dass die statische Elektrizität kontrolliert zur Erde fließt
- Für den Einsatz in ESD-Arbeitsbereichen zum Schutz elektrostatisch empfindlicher Komponenten
- Das 45-m-Kabel verbindet Handgelenkbänder oder Tischmatte mit Masse
- Stellt sicher, dass alle Teile das gleiche Massepotenzial haben
- Einfach zu installieren, einfach an eine Matte zu stecken, das Kabel der Handgelenkschlaufe anstecken und die Klemme mit Masse verbinden
- Widerstand 1 MegaOhm Matte gegen Masse
- Erhältlich mit Ringstecker oder 10-mm-Buchsenleiste
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Produkttyp | Erdungskabel |
| Material | Draht |
| Anschlusstypen | Ringstecker |