Learn More
mb2 ESD antistatisch Stuhl - 212 - Kunstleder
Beschreibung
- Zuverlässige Beschichtung gegen elektrostatische Aufladungen
- Permanentkontakt mechanik
- Mittle Feder, Aluminium fuß, Rollen
- Einfache und schnelle Montage
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | ESD Chair |
| Farbe | Black |
| Einstellbar (Höhe) | Yes |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Rückenausführung | Ergonomic |
| Zertifizierung/Konformität | IEC 61340-5-1 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Laboratory |
| Art der Höhenverstellung | Pneumatic |
| Menge | 1 Ea. |
| Sitzhöhe | 500 to 690 mm |
| Mehr anzeigen |