Learn More
Esculin Sesquihydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494713
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494713 25 g 25 Gramm
11484713 5 g 5 Gramm
11404723 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494713 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11624.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 66778-17-4 | C30H38O21 | 734.613 g/mol
Esculin sesquihydrate is used to inhibits chemically induced carcinogenesis in mouse skin and kidney, used in a microbiology laboratory to aid in the identification of bacterial species, a naturally occurring antioxidant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Äsculin-Sesquihydrat wird zur Hemmung der chemisch induzierten Karzinogenese in Maushaut und -niere verwendet, die in einem mikrobiologischen Labor zur Identifizierung bakterieller Arten, eines natürlich vorkommenden Antioxidans, eingesetzt wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich & hygroskopisch. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66778-17-4
Summenformel C30H38O21
Molekulargewicht (g/mol) 734.613
MDL-Nummer MFCD00149492
InChI-Schlüssel LGMHQDJZWHRZPO-HPPUHPNBSA-N
Synonym esculin sesquihydrate
PubChem CID 131675424
IUPAC-Name 7-Hydroxy-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-on;trihydrat
SMILES C1=CC(=O)OC2=CC(=C(C=C21)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O.C1=CC(=O)OC2=CC(=C(C=C21)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O.O.O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Esculin Sesquihydrate
Schmelzpunkt 203°C to 205°C
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 25 g
Beilstein 95387
Merck Index 14,3698
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 367.31 (340.28 Anhydrous)
Reinheit (%) 97%