Learn More
Esculin-Monohydrat, 99,07 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11468020 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11468020 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11468020 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210165525
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Esculin monohydrate
CAS 531-75-9
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 0.9907
Summenformel C15H16O9
MDL-Nummer MFCD00149492
Menge 25 g
Synonym esculin, aesculin, esculoside, --esculin, polychrome, 6,7-dihydroxycoumarin-6-o-glucoside, aesculinum, esculine, esculetin 6-o-glucoside, 6,7-dihydroxycoumarin 6-glucoside
InChI-Schlüssel XHCADAYNFIFUHF-TYKRLAFXNA-N
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(O)C=C3OC(=O)C=CC3=C2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-Name 7-Hydroxy-6-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-triHydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-2H-chromen-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 340.28
PubChem CID 5281417
ChEBI CHEBI:4853
Formelmasse 358.28
Physikalische Form Kristallpulver