Learn More
Esculin-Monohydrat, ≥ 97,5% MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11458020 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11458020 5 g
11478020 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11458020 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210165505
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Molekularbiologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 531-75-9
Summenformel C15H16O9
Molekulargewicht (g/mol) 340.28
MDL-Nummer MFCD00149492
InChI-Schlüssel XHCADAYNFIFUHF-TYKRLAFXNA-N
Synonym esculin, aesculin, esculoside, --esculin, polychrome, 6,7-dihydroxycoumarin-6-o-glucoside, aesculinum, esculine, esculetin 6-o-glucoside, 6,7-dihydroxycoumarin 6-glucoside
PubChem CID 5281417
ChEBI CHEBI:4853
IUPAC-Name 7-Hydroxy-6-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-triHydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-2H-chromen-2-on
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(O)C=C3OC(=O)C=CC3=C2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Esculin Monohydrate
Prozentgehaltsbereich ≥97.5%
Menge 5 g
Formelmasse 358.3
Physikalische Form Fest