Learn More
Melford Esculin
Code produit 30018253
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge unitSize
30018253 25 g 25 Gramm
30018254 500 g 500 Gramm
30018252 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30018253 Fournisseur Melford Code fournisseur E3800025.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
  • CAS-Nummer: 531-75-9
  • Molekularformel: C 15 H 16 O 9 xH 2 O
  • Molekulargewicht: 340,28 g/mol
Spécification
CAS 531-75-9
Menge 25 g
Summenformel C15H16O9 - xH2O
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.