Learn More
Thermo Scientific Chemicals Escitalopram-Oxalat
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Escitalopram oxalate |
| CAS | 219861-08-2 |
| Schmelzpunkt | 146.0°C |
| Summenformel | C22H23FN2O5 |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility aq. soln.: slightly soluble. Other solubilities: soluble in dmso, slightly soluble in methanol, ethyl acetate, very slightly soluble in ethanol, insoluble in heptane |
| InChI-Schlüssel | KTGRHKOEFSJQNS-BDQAORGHSA-N |
| SMILES | OC(=O)C(O)=O.CN(C)CCC[C@]1(OCC2=CC(=CC=C12)C#N)C1=CC=C(F)C=C1 |
| IUPAC-Name | (1S)-1-[3-(Dimethylamino)Propyl]-1-(4-Fluorophenyl)-1,3-Dihydro-2-Benzofuran-5-Carbonitril; Oxalsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 414.43 |
| Mehr anzeigen |