Learn More
MP Biomedicals™ 7X™-PF-Reinigungslösung
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Volumen (angloamerikanisch):
1 gal.
1,32
5 gal.
55 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
10 Liter
18.92 Liter
208.19 Liter
4 Stück
5 Stück
55 Stück
Beschreibung
- Umweltverträglich und phosphatfrei.
- Entwickelt für die sichere und effektive Reinigung von Laborgeräten und Glasgeräten inklusive Reagenzgläsern, Petrischalen, Kolben, Objektträgern, Pathologie-Ausstattung und chirurgischen Instrumenten
- Es sind verschiedene praktische Packungsgrößen erhältlich
- Verkauft in konzentrierter Form, damit der Kunde die entsprechende Verdünnung nach Bedarf herstellen kann
- Entwässert in Sekunden vollständig aus Glaswaren
- Es entfernt Rückstände, ohne dabei interferierende Fluoreszenz zu hinterlassen
- pH-neutral, pH-Anpassung bei keiner Konzentrationen notwendig
- Kein Ätzen von Laborgeräten aus Glas oder Kunststoff bei jeglichen Konzentrationen
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Flüssig |
| pH | 7 bis 8 |
| Aussehen | Gelb |
| Konzentration | 7X |
| Inhalt und Lagerung | 15°bis 30 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verwendung auf Glas, Kunststoff, Tischgeräten und Schläuchen |
| Volumen (angloamerikanisch) | 55 gal. |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- ES 7X CLEANING SOLUTION
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol