Learn More
MP Biomedicals™ 7X™-PF-Reinigungslösung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11419585 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Volumen (angloamerikanisch):
1 gal.
1,32
5 gal.
55 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
10 Liter
18.92 Liter
208.19 Liter
4 Stück
5 Stück
55 Stück
Artikelnummer. 11419585
Marke: MP Biomedicals™ 097667195
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
7X™-PF-Reinigungslösung ist ein phosphatfreies Reinigungsmittel, das speziell zur sicheren und effektiven Reinigung von Laborgeräten und Glasgeräten entwickelt wurde.
  • Umweltverträglich und phosphatfrei.
  • Entwickelt für die sichere und effektive Reinigung von Laborgeräten und Glasgeräten inklusive Reagenzgläsern, Petrischalen, Kolben, Objektträgern, Pathologie-Ausstattung und chirurgischen Instrumenten
  • Es sind verschiedene praktische Packungsgrößen erhältlich
  • Verkauft in konzentrierter Form, damit der Kunde die entsprechende Verdünnung nach Bedarf herstellen kann
  • Entwässert in Sekunden vollständig aus Glaswaren
  • Es entfernt Rückstände, ohne dabei interferierende Fluoreszenz zu hinterlassen
  • pH-neutral, pH-Anpassung bei keiner Konzentrationen notwendig
  • Kein Ätzen von Laborgeräten aus Glas oder Kunststoff bei jeglichen Konzentrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Flüssig
pH 7 bis 8
Aussehen Gelb
Konzentration 7X
Inhalt und Lagerung 15°bis 30 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verwendung auf Glas, Kunststoff, Tischgeräten und Schläuchen
Volumen (angloamerikanisch) 5 gal.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ES-7X Cleaning Solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol