missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Erythrosin B, TRC

Artikelnummer. 30374034
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30374034 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30374034 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE6500535G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Solvent Red 140
CAS 15905-32-5
Summenformel C20 H8 I4 O5
Menge 5 g
Synonym Fluorescein, 2',4',5',7'-tetraiodo- (8CI), 3',6'-Dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiodospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one, 2',4',5',7'-Tetraiodofluorescein, C.I. 45430:2, C.I. Solvent Red 140, Erythrosin J, Erythrosine J, Erythrosine acid, Iodeosin, NSC 328781, Solvent Red 140, Tetraiodofluorescein
InChI-Formel InChI=1S/C20H8I4O5/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20/h1-6,25-26H
SMILES Oc1c(I)cc2c(Oc3c(I)c(O)c(I)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1I
IUPAC-Name 3',6'-Dihydroxy-2',4',5',7'-Tetraiodospiro[2-Benzofuran-3,9'-Xanthen]-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 835.89
Formelmasse 835.655
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.