Learn More
Erythrosin B, in Alkohol löslich, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15474949
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15474949 5 g 5 Gramm
15484949 25 g 25 Gramm
15494949 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15474949 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J62619.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 15905-32-5 | C20H8I4O5 | 835.90 g/mol
Erythrosin B is used as a red coloring in some foods such as cherries and fish. It is used as printing ink, dental plaque disclosing agent and biological stain. It finds application as a radiopaque medium and sensitizer for orthochromatic photographic films. It is utilized as a cake-decorating gel. In addition to this, it is used in sweets such as candies and popsicles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Erythrosin B kommt in einigen Lebensmitteln wie Kirschen und Fischen als roter Farbstoff vor. Es wird als Druckfarbe, Mittel zum Anfärben von Zahnbelag und für biologische Färbungen verwendet. Es findet Anwendung als röntgendurchlässiges Medium und Sensibilisator für orthochromatische fotografische Filme. Es wird in Gelen für Kuchenverzierungen verwendet. Darüber hinaus wird es in Süßigkeiten wie Bonbons und Eis am Stiel verwendet.
Löslichkeit
In Wasser, Alkohol, Methanol, Methylcellosolve und Ethanol löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15905-32-5
Summenformel C20H8I4O5
Molekulargewicht (g/mol) 835.90
MDL-Nummer MFCD00005044
InChI-Schlüssel OALHHIHQOFIMEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 45430:2; Solvent Red 140
PubChem CID 3259
SMILES OC1=C(I)C2=C(C=C1I)C1(OC(=O)C3=C1C=CC=C3)C1=CC(I)=C(O)C(I)=C1O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erythrosin B
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,spirit,methanol,methyl cellosolve and ethanol.
IUPAC-Name 3',6'-Dihydroxy-2',4',5',7'-Tetraiodospiro[2-Benzofuran-3,9'-Xanthen]-1-on
Formelmasse 835.89
Farbe Orange bis orange-rot
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.