Learn More
Thermo Scientific Chemicals Erythrosin B, rein, hohe Reinheit, biologisches Färbemittel
Artikelnummer. 10581441 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10581441 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10581441 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 189460250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.40 CHF
    51.65 CHF / 25 Gramm
    Sparen 5.75 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erythrosin B
Schmelzpunkt >300.0°C
CAS 16423-68-0
Farbstoffgehalt 87% min.
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Summenformel C20H6I4Na2O5
MDL-Nummer MFCD00144257
Beilstein 19, II, 258
Merck Index 15, 3749
Synonym Acid Red 51, C.I. 45430
Farbe Blau bis Rot
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Menge 25 g
InChI-Schlüssel IINNWAYUJNWZRM-UHFFFAOYSA-L
Physikalische Form Feines Pulver
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=C(C=CC=C1)C1=C2C=C(I)C(=O)C(I)=C2OC2=C(I)C([O-])=C(I)C=C12
IUPAC-Name Dinatrium;2',4',5',7'-Tetrajod-3-Oxospiro[2-Benzofuran-1,9'-Xanthen]-3',6'-Diolat
Molekulargewicht (g/mol) 879.86
PubChem CID 12961638
Formelmasse 879.85
Güte Rein