Learn More
Erythromycin (weißes kristallines Pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10583315
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10583315 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10583315 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP92025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erythromycin wird als Inhibitor bei der zellfreien Proteinbiosynthese eingesetzt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erythromycin
Typ Erythromycin
Physikalische Form Fest
CAS 114-07-8
pH 8 to 10.5
Schmelzpunkt 138°C
Glührückstand 0.2% max.
Verpackung Poly-Flasche
Spezifische Drehung Inclusive between -78° (+ or -)
Farbe Weiß
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 85%
Summenformel C37H67NO13
MDL-Nummer MFCD00084654
Merck Index 15, 3739
Synonym E-Mycin, Erythrocin
InChI-Schlüssel ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
IUPAC-Name (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-{[(2S,3R,4S,6R)-4-(Dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-4-{[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy}-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-1-oxacyclotetradecan-2,10-dion
Molekulargewicht (g/mol) 733.94
PubChem CID 12560
ChEBI CHEBI:42355
Formelmasse 733.94