Learn More
Erythromycin A Enol Ether, Mikromol™
Artikelnummer. 17912026
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17912026 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17912026 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0132.100025
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Erythromycin A Enolether
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erythromycin A Enol Ether
CAS 33396-29-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Erythromycin A Enol Ether
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C37 H65 N O12
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Erythromycin Imp. E (EP), Erythromycin A Enol Ether, Erythromycin Estolate Impurity E, Erythromycin Ethylsuccinate Impurity E, Erythromycin Impurity E, Erythromycin Lactobionate Impurity E, Erythromycin Stearate Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C37H65NO12/c1-14-25-37(10,43)30(40)20(4)28-18(2)16-36(9,50-28)32(49-34-27(39)24(38(11)12)15-19(3)45-34)21(5)29(22(6)33(42)47-25)48-26-17-35(8,44-13)31(41)23(7)46-26/h19-27,29-32,34,39-41,43H,14-17H2,1-13H3/t19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,27-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@]4(C)CC(=C(O4)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O)C
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R,8R,9S,10S,11R,12R)-11-[(2S,3R,4S,6R)-4-(Dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-5-ethyl-3,4-dihydroxy-9-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-2,4,8,10,12,14-hexamethyl-6,15-dioxabicyclo[10.2.1]pentadec-1(14)-en-7-on
Molekulargewicht (g/mol) 715.91
Menge 25 mg
Formelmasse 715.4507 g/mol