Learn More
Erythro-N-Boc-3,5-difluor-L-phenylalaninepoxid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15489575
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15489575 1 g 1 Gramm
15499575 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15489575 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52099.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 388071-27-0 | Molecular Formula: C15H19F2NO3 | Molecular Weight: 299.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 388071-27-0
Summenformel C15H19F2NO3
Molekulargewicht (g/mol) 299.32
MDL-Nummer MFCD08061630
InChI-Schlüssel NKGKCDXMOMAORK-UHFFFAOYNA-N
Synonym erythro-n-boc-l-3,5-difluorophenylalanine epoxide, tert-butyl s-2-3,5-difluorophenyl-1-s-oxiran-2-yl ethyl carbamate, tert-butyl n-1s-2-3,5-difluorophenyl-1-2s-oxiran-2-yl ethyl carbamate, erythro-n-boc-3,5-difluoro-l-phenylalanine epoxide, tert-butyl 1s-2-3,5-difluorophenyl-1-2s-oxiranyl ethylcarbamate, tert-butyl s-2-3,5-difluorophenyl-1-s-oxiran-2-yl ethylcarbamate, tert-butyl 1s-2-3,5-difluorophenyl-1-2s-oxiran-2-yl ethylcarbamate, tert-butyl 1s-2-3,5-difluorophenyl-1-2s-oxiran-2-yl ethyl carbamate
PubChem CID 9922319
IUPAC-Name Tert-Butyl N-[(1S)-2-(3,5-Difluorphenyl)-1-[(2S)-Oxiran-2-yl]Ethyl]Carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(F)=CC(F)=C1)C1CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material erythro-N-Boc-3,5-difluoro-L-phenylalanine epoxide
Menge 1 g
Formelmasse 299.31
Reinheit (%) 95%