missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Erucinsäure-Methylester, TRC

Artikelnummer. 30133803
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30133803 5 mL 5 Milliliter
30005828 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30133803 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE6499155ML
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1120-34-9
Summenformel C23 H44 O2
Molekulargewicht (g/mol) 352.59
Synonym Methyl Erucate, 13-Docosenoic acid, methyl ester, (13Z)-, 13-Docosenoic acid, methyl ester, (Z)- (8CI), Brassidic acid, methyl ester (6CI), (Z)-Erucic acid methyl ester, Agnique ME 22U, Erucic acid methyl ester, Methyl 13(Z)-docosenoate, Methyl cis-13-docosenoate, Methyl erucate
IUPAC-Name Methyl(Z)-Docos-13-Enoat
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Erucic acid methyl ester
Menge 5 mL
InChI-Formel InChI=1S/C23H44O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h10-11H,3-9,12-22H2,1-2H3/b11-10-
Formelmasse 352.3341
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.