Learn More
Melford Ertapenem-Natriumsalz
Artikelnummer. 30018250
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018250 1 g 1 Gramm
30018251 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018250 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. E321001.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ertapenem-Natrium ist ein starkes Antibiotikum und gehört zur Klasse der Carbapenem-Antibiotika.
Ertapenem-Natrium ist ein starkes Antibiotikum und gehört zur Klasse der Carbapenem-Antibiotika.
Es ist wirksam gegen ein breites Spektrum grampositiver und gramnegativer Bakterien, einschließlich multiresistenter Stämme.
Im Bereich der Mikrobiologie und Infektionsforschung wird Ertapenem-Natriumsalz häufig als Instrument zur Untersuchung der bakteriellen Empfindlichkeit und Resistenz eingesetzt. Es kann bei antimikrobiellen Empfindlichkeitstests eingesetzt werden, um die Wirksamkeit verschiedener Antibiotika gegen Bakterienisolate zu bestimmen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ertapenem Sodium Salt
CAS 153773-82-1
Menge 1 g
Summenformel C22H24N3NaO7S