Learn More
Lenz Laborglasintrumente Ersatzventilstempel/Ersatzventilstopfen
Artikelnummer. 11943761
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
PTFE
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
11943761 PTFE 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11943761 Lieferant Lenz Laborglasintrumente Lieferanten-Nr. 06061220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    732.00 CHF
    467.54 CHF / 1 Stück
    Sparen 264.46 CHF
    36% Rabatt
Verfügbar ab: 20-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Systeminhalte und Ersatzteile
  • Für Rückfluss-Reaktionseinheiten 6, 10, 20 l, LF 150
Spezifikation
Material PTFE