Learn More
ERM (LRRKtide) Substrate
ERM-Substrat (LRRKtide)
Marke: Invitrogen PV5093
Additional Details : Gewicht : 0.00100kg
Beschreibung
Ein Peptidsubstrat, das auf Ezrin/Radixin/Moesin (ERM) basiert und von LRRK2 und LRRK2-Mutanten phosphoryliert wird. Zur Verwendung mit dem Adapta™ Universal-Kinase-Assay (PV5099).Spezifikation
RLGRDKYKTLRQIRQ | |
2 mM ERM (LRRKtide)-Peptidsubstrat in 50 mM HEPES (pH 7,5), 0,01 % Brij-35, 10 mM MgCl2 und 1 mM EGTA. Bei -20 °C lagern. | |
1 ml | |
Peptid-basiertes Substrat | |
Serin/Threonin-Kinasen | |
1.931,2 Da | |
LRRK2 G2019S, LRRK2 |
Biochemische ADP-Akkumulation | |
Fluoreszent | |
Peptid auf Basis von Ezrin/Radixin/Moesin (ERM) | |
Kinase-Substrat | |
120892 | |
Trockeneis | |
LRRK2 |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.