missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Erlotinib-Hydrochlorid

Artikelnummer. 15831032 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15831032 5 g 5 Gramm
15821032 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15831032 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 462330050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 183319-69-9 | C22H24ClN3O4 | 429.90 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 183319-69-9
Summenformel C22H24ClN3O4
Molekulargewicht (g/mol) 429.90
InChI-Schlüssel GTTBEUCJPZQMDZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-Methoxyethoxy)Quinazolin-4-Aminhydrochlorid
SMILES Cl.COCCOC1=C(OCCOC)C=C2C(NC3=CC=CC(=C3)C#C)=NC=NC2=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Erlotinib hydrochloride
Schmelzpunkt 215.0°C to 227.0°C
Farbe Klar
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: slightly soluble. Other solubilities: soluble in dimethylsulfoxide, slightly soluble in ethanol
Formelmasse 429.9

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.