Learn More
Erlenmeyerkolben für ML1 Microscale Kit
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Entwickelt für Experimente in der organischen Chemie mit Reagenzienmengen im Milligramm-Bereich
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Modell | Erlenmeyerkolben |