Learn More
OHAUS™ Klammer für Erlenmeyerkolben
OHAUS™ Erlenmeyer-Kolbenklammer wurde für die sichere Handhabung und Positionierung von Kolben verschiedener Größen entwickelt.
Marke: OHAUS™ 30400094
158.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gefertigt aus Edelstahl
- Zur Verwendung mit Kolben
- Entwickelt zum sicheren Halt des Kolbens
Spezifikation
Kolbenklammer | |
4 l-Erlenmeyerkolben | |
Klammer für 4 l-Erlenmeyerkolben | |
Four Interlocking |
Edelstahl | |
Haltekolben | |
Silver |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Klammer für Erlenmeyerkolben > Kann verwendet werden mit: 4 l-Erlenmeyerkolben
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur