missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ AKT/ERK/p70 S6K-Aktivierung Multispezies InstantOne™ ELISA-Kit

Artikelnummer. 15590767
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15590767 96 Tests 96 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese InstantOne-ELISAs für 3 Targets enthalten Reagenzien für insgesamt 96 Vertiefungen (32 Vertiefungen für jedes Target)

Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, wenn Sie chargenspezifische Analysenzertifikate benötigen.

Um den Rabatt zu erhalten, müssen Kunden 2 gleiche Produkte zum Listenpreis in einer Bestellung kaufen, um 30 % Rabatt zu erhalten. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Zweier-Multiplikationen, die Kunden kaufen können.
Artikelnummer. 15590767 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 858601811

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese InstantOne-ELISAs für 3 Targets enthalten Reagenzien für insgesamt 96 Vertiefungen (32 Vertiefungen für jedes Target)

Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, wenn Sie chargenspezifische Analysenzertifikate benötigen.

Um den Rabatt zu erhalten, müssen Kunden 2 gleiche Produkte zum Listenpreis in einer Bestellung kaufen, um 30 % Rabatt zu erhalten. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Zweier-Multiplikationen, die Kunden kaufen können.

Includes

  • Anwenderhandbuch
  • InstantOne™ Assay-Platte, 96 Wells (versiegelt)
  • Zelllysepuffer (5x)
  • Verstärkerlösung
  • Waschpuffer (10x)
  • Phospho-AKT 1/2/3 (Ser437) Capture-Antikörperreagenz (IOPAKTACAR1T)
  • Phospho-AKT 1/2/3 (Ser437) Nachweisantikörperreagenz (IOPAKTADAR1T)
  • Phospho-ERK 1/2 (Thr202/Tyr204, Thr185/Tyr187) Capture-Antikörperreagenz (IOPERKCAR1T)
  • Phospho-ERK 1/2 (Thr202/Tyr204, Thr185/Tyr187) Nachweisantikörperreagenz (IOPERKDAR1T)
  • Phospho-p70 S6K (Thr389) Capture-Antikörperreagenz (IOPS6KCAR1T)
  • Phospho-p70 S6K (Thr389) Nachweisantikörperreagenz (IOPS6KDAR1T)
  • Gefriergetrocknetes Lysat der positiven Kontrollzelle (IOMEAPPC1)
  • Nachweisreagenz (TMB-Substrat)
  • Stopplösung
  • Plattendichtung

InstantOne ELISA

Der InstantOne™ ELISA wurde speziell für die genaue Messung von phosphoryliertem ERK 1/2 (Human, Maus, Hamster), AKT 1/2/3 (Human, Maus, Hamster) und p70 S6K (Human, Maus) in Zelllysaten entwickelt. Der Nachweis von phosphorylisiertem Rattenmolekülen wird ebenfalls erwartet. Das InstantOne™ ELISA-Kit ermöglicht eine schnelle Analyse von Proben in etwa einer Stunde. Alle Reagenzien, die in einem herkömmlichen Sandwich-ELISA verwendet werden, werden einer Platte in Lösung hinzugefügt, gefolgt von einem Waschschritt und einem Nachweis mit dem kolorimetrischen TMB-Substrat.

Die extrazelluläre signalregulierte Kinase (ERK) ist das Gründungsmitglied und eine Schlüsselkomponente des klassischen Mitogen-Activated Protein Kinase (MAPK)-Pathways. MEK aktiviert ERK 1/2 durch Phosphorylation seiner TxY-Motive als Reaktion auf eine Vielzahl von Stimuli, einschließlich Wachstumsfaktoren und Zytokinen. AKT, das als multiple Isoformen existiert, ist eine der durch Phosphoinositid-Kinase3 (PI3K) aktivierten Hauptkinasen. Diese Zweit-Lipid-Boten binden sich an die Pleckstrin-Homologie-Domäne von AKT, um dessen Translokation zur Plasmamembran für die Aktivierung über Phosphorylierung bei Thr308 und Ser473 durch PDK1 bzw. den mTOR TORC2-Komplex zu fördern. Die Phosphorylierung an beiden Stellen ist für die vollständige Aktivierung der AKT Ser/Thr Kinase-Aktivität Voraussetzung. Die p70 S6-Kinase (p70S6K) ist ein Mitglied der ribosomalen S6-Kinase-Familie der Ser/Thr-Kinasen. Die p70 S6K-Aktivität wird durch mehrere Signalwege gesteuert, einschließlich MAPK-Phosphoinositid-3-Kinase (PI3K) und mTOR-Wege. Diese Regulierung führt zur Phosphorylierung mehrerer Stellen von p70 S6K, einschließlich Thr389 innerhalb der Linker-Domäne, die für eine vollständige Aktivierung erforderlich ist. Aktivierte p70 S6K phosphoryliert mehrere Rückstände auf dem S6-ribosomalen Protein und führt so zu einer erhöhten Proteinsynthese.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P23443, IL-27; P27361; P28482; P31749, P31751, Q9Y243
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Zelllysate
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 10000, 207, 208, 5594, 5595, 6198
Gensymbol AKT,CWS6,PKB,PKB-ALPHA,PRKBA,RAC,RAC-ALPHA,ERK,ERK-2,ERK2,ERT1,MAPK2,P42MAPK,PRKM1,PRKM2,p38,p40,p41,p41mapk,p42-MAPK,PS6K,S6K,S6K-beta-1,S6K1,STK14A,p70 S6KA,p70(S6K)-alpha,p70-S6K,p70-alpha,ERK-1,ERK1,ERT2,HS44KDAP,HUMKER1A
Kitinhalt Capture-Antikörper, Nachweisantikörperreagenz, InstantOne™ Assay-Platte, Zelllysepuffer, Verstärkerlösung, Waschpuffer (10x), Substratreagenz (TMB), Stopplösung, Positiv-Kontrollzellen-Lysat (lyophilisiert), Plattendichtung
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Zelllysat, 20 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 1 Std 10 Min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Nur für Forschungszwecke

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.