Learn More
Thermo Scientific Chemicals Eriochrome™ blauschwarz B
Artikelnummer. 15485639
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15485639
Marke: Thermo Scientific Chemicals J63396.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3564-14-5 | C20H13N2NaO5S | 416.38 g/mol
Eriochrome is to do titration indicator. Dubbed in aqueous solution or alcohol-soluble when used for the determination of calcium, magnesium, manganese, zinc and other metal ions, measured water hardness.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Eriochrome ist ein Titrierindikator. Verwendung als wässrige oder alkoholische Lösung zur Bestimmung von Calcium, Magnesium, Mangan, Zink und anderen Metallionen und Messung der Wasserhärte.
Löslichkeit
Wasserlöslich (20 g/l (20 °C).
Hinweise
Eriochrome ist eine registrierte Handelsmarke der Ciba Specialty Chemicals Corp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3564-14-5
Summenformel C20H13N2NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 416.38
MDL-Nummer MFCD00003934
InChI-Schlüssel YRFCCVCSEVISHI-GXTSIBQPSA-M
Synonym C.I. 14640; Mordant Black 3
PubChem CID 23722702
SMILES [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC=CC=C12)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eriochrome™ Blue Black B
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(20g/L (20 C).
IUPAC-Name Natrium;4-[(1-Hydroxynaphthalin-2-yl)Hydrazinyliden]-3-Oxonaphthalin-1-Sulfonat
Formelmasse 416.39
Farbe Schwarz bis braun
Menge 100 g
Physikalische Form Pulver