Learn More
ERIOCHROM Blau-Schwarz R, rein, C.I.15705, Metallindikator, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasgefäß
Spezifikation
MDL-Nummer | 4069 |
Formelmasse | 416.39g/mol |
Verpackung | Glasgefäß |
Farbe | Schwarz |
pH | 9.4 |
Menge | 25 g |
Physikalische Form | Pulverförmiger Feststoff |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Calcon]TS
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.