Learn More
Thermo Scientific Chemicals Eriochrom™-Schwarz T, rein, Indikatorqualität
Artikelnummer. 10793421 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10793421 100 g Glasflasche 100 Gramm
10460121 25 g Glasflasche 25 Gramm
10073110 500 g Glasflasche 500 Gramm
10256570 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10793421 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 228361000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1787-61-7 | C20H12N3NaO7S | 461.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1787-61-7
Summenformel C20H12N3NaO7S
Molekulargewicht (g/mol) 461.38
MDL-Nummer MFCD00003935
InChI-Schlüssel JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M
Synonym C.I. 14645, 3-Hydroxy-4-(1-hydroxy-2-naphthylazo)-7-nitro-1-naphthalene sulfonic acid, sodium salt, Mordant Black 11
PubChem CID 87355429
IUPAC-Name (4 Z)-4-[(1-hydroxynaphthalen-2-yl)hydrazinyliden]-7-nitro-3-oxonaphthalin-1-Sulfonsäure; Natrium
SMILES [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eriochrome™ Black T
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Eignung Passes (for complexometric determination of metals)
UV-Spektrometrie Complies
Beilstein 16, III, 320
Merck Index 15, 3725
Farbe Schwarz bis Schwarz-Braun
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble.
Menge 100 g
Physikalische Form Pulver
Formelmasse 461.38
Güte Rein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • EriochromeÒ Black T
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.