Learn More
Eriochromschwarz T, rein, C.I14645, Metallindikator, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10793981 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10793981 25 g 25 Gramm
10467060 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10793981 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. E/0100/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eriochromschwarz T, rein, C.I.14645, Metallindikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1787-61-7
Summenformel C20H12N3NaO7S
Molekulargewicht (g/mol) 461.38
MDL-Nummer MFCD00003935
InChI-Schlüssel JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M
PubChem CID 87355429
SMILES [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
IUPAC-Name (4 Z)-4-[(1-hydroxynaphthalen-2-yl)hydrazinyliden]-7-nitro-3-oxonaphthalin-1-Sulfonsäure; Natrium
Formelmasse 461.38g/mol
Verpackung Glasgefäß
Farbe Schwarz
pH 3.7
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Eriochrome Black T
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.